Läs mer
(S)-2-(Boc-amino)-3-(Fmoc-amino)propionsyra, 98 %
Produktkod. 15469475
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15469475 5 g 5g
15459475 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15469475 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51964.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 122235-70-5 | C23H26N2O6 | 426,469 g/mol
Det har använts i syntesen av målkelatorn, tris-katekolföreningen 2.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det har använts i syntesen av målkelatorn, tris-katekolföreningen 2.
Löslighet Löslig i 2ml dimetylformamid
0,3gram.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122235-70-5
Molekylformel C23H26N2O6
Molekylvikt (g/mol) 426.469
MDL-nummer MFCD00235897
InChI-nyckel MVWPBNQGEGBGRF-IBGZPJMESA-N
Synonym boc-dap fmoc-oh, s-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, s-2-boc-amino-3-fmoc-amino propionic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, l-alanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino, n-boc-n'-fmoc-l-2,3-diaminopropionic acid, boc-dap fmoc-oh 1g, boc-l-2,3-diaminopropionic acid fmoc, boc-dap fmoc-oh hplc, n-a-boc-n-b-fmoc-l-2,3-diamiopropionic acid
PubChem CID 7019527
IUPAC-namn (2S)-3-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]propansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-2-(Boc-amino)-3-(Fmoc-amino)propionic acid
Kvantitet 5 g
Beilstein 4771385
Löslighetsinformation Löslig i 2 ml dimetylformamid 0,3 gram.
Formel vikt 426.47
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.