Läs mer
(S)-2-(Boc-amino)-4-(Fmoc-amino)smörsyra, 95 %
Produktkod. 15428487
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15428487 5 g 5g
15459485 250 mg 250mg
15418487 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15428487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51989.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 117106-21-5 | C24H28N2O6 | 440,496 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117106-21-5
Molekylformel C24H28N2O6
Molekylvikt (g/mol) 440.496
MDL-nummer MFCD00236845
InChI-nyckel MJZDTTZGQUEOBL-FQEVSTJZSA-N
Synonym boc-dab fmoc-oh, s-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, n-a-boc-n-g-fmoc-l-2,4-diaminobutyric acid, s-n2-boc-n4-fmoc-2,4-diaminobutyric acid, ambotzbaa1086, boc-dbu gamma-fmoc, boc-l-dab fmoc-oh, boc-l-2,4-diaminobutyric acid fmoc, n-boc-n'-fmoc-l-2,4-diaminobutyric acid, boc-dab fmoc-oh hplc
PubChem CID 2755945
IUPAC-namn (2S)-4-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]butansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CCNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-2-(Boc-amino)-4-(Fmoc-amino)butyric acid
Kvantitet 5 g
Beilstein 4771583
Formel vikt 440.5
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.