Läs mer
(S)-2-(Boc-amino)-4-phenylbutyric acid, 98%
Product Code. 15438427
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
15438427 1 g 1g
15448427 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15438427 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H51966.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 100564-78-1 | C15H21NO4 | 279.336 g/mol
(S)-2-(Boc-amino)-4-fenylsmörsyra används som organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-2-(Boc-amino)-4-fenylsmörsyra används som organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100564-78-1
Molekylformel C15H21NO4
Molekylvikt (g/mol) 279.336
MDL-nummer MFCD00076904
InChI-nyckel MCODLPJUFHPVQP-LBPRGKRZSA-N
Synonym boc-l-homophenylalanine, boc-homophe-oh, boc-hophe-oh, boc-l-homo-phe, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-phenylbutanoic acid, boc-homophenylalanine, boc-hfe-oh, n-boc-l-homophenylalanine, n-alpha-boc-l-homophenylalanine
PubChem CID 7018726
IUPAC-namn (2S)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-4-fenylbutansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material (S)-2-(Boc-amino)-4-phenylbutyric acid
Smältpunkt 76°C to 80°C
Beilstein 3653506
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Kvantitet 1 g
Formel vikt 279.34
Optisk rotation +6.5° (c=2 in Ethanol)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.