Läs mer
(S)-2-(Boc-amino)-4-phenylbutyric acid, 98%
Produktkod. p-7034295
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15438427
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H51966.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 100564-78-1 | C15H21NO4 | 279.336 g/mol
(S)-2-(Boc-amino)-4-fenylsmörsyra används som organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-2-(Boc-amino)-4-fenylsmörsyra används som organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100564-78-1
Molekylformel C15H21NO4
Molekylvikt (g/mol) 279.336
MDL-nummer MFCD00076904
InChI-nyckel MCODLPJUFHPVQP-LBPRGKRZSA-N
Synonym boc-l-homophenylalanine, boc-homophe-oh, boc-hophe-oh, boc-l-homo-phe, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-phenylbutanoic acid, boc-homophenylalanine, boc-hfe-oh, n-boc-l-homophenylalanine, n-alpha-boc-l-homophenylalanine
PubChem CID 7018726
IUPAC-namn (2S)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-4-fenylbutansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-2-(Boc-amino)-4-phenylbutyric acid
Smältpunkt 76°C to 80°C
Beilstein 3653506
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Kvantitet 1 g
Formel vikt 279.34
Optisk rotation +6.5° (c=2 in Ethanol)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.