Läs mer
(S)-2-(Boc-amino)butyric acid, 95%
Produktkod. 15400509
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15400509 1 g 1g
15410509 5 g 5g
15420509 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15400509 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63686.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34306-42-8 | C9H17NO4 | 203.24 g/mol
Det används som en mellanprodukt för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används som en mellanprodukt för läkemedel
.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34306-42-8
Molekylformel C9H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 203.24
MDL-nummer MFCD00037267
InChI-nyckel PNFVIPIQXAIUAY-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-abu-oh, boc-l-2-aminobutyric acid, boc-2-abu-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, boc-l-2-aminobutanoic acid, boc-l-abu-oh, s-2-tert-butoxycarbonylamino butyric acid, s-2-boc-amino butyric acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, l-2-boc-amino butyric acid
PubChem CID 2755934
LEDER CCC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-2-(Boc-amino)butyric acid
Kvantitet 1 g
Beilstein 6801706
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC-namn (2S)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]butansyra
Formel vikt 203.24
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.