Läs mer
(S)-(-)-2-Bromopropionsyra, 98 %, >85 % ee
Produktkod. 10728542 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10728542 5 g Glasflaska 5g
10053520 25 g Glasflaska 25g
10279583 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10728542 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 277910050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 32644-15-8 | C3H5BrO2 | 152,98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32644-15-8
Molekylformel C3H5BrO2
Molekylvikt (g/mol) 152.98
MDL-nummer MFCD00137325
InChI-nyckel MONMFXREYOKQTI-REOHCLBHSA-N
Synonym s---2-bromopropionic acid, s-2-bromopropionic acid, 2s-2-bromopropanoic acid, s-2-bromopropanoic acid, l-2-bromopropionic acid, s---2-bromopropionicacid, l-alpha-bromopropionic acid, 2s---2-bromopropionic acid, s-alpha-bromopropionic acid
PubChem CID 642232
IUPAC-namn (2S)-2-brompropansyra
LEDER CC(C(=O)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-2-Bromopropionic acid
Namnnotering >85%ee
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -35 °C
Färg Färglös
Densitet 1.7000g/mL, 1.7
Kokpunkt 203 °C
Flampunkt 100 °C
Enantiomert överskott 80% min. (vanligtvis)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH(Br)CO2H
Brytningsindex 1,4740 till 1,476
Kvantitet 5 g
Beilstein 02, 254
Specifik rotation -27
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i organiska lösningsmedel
Formel vikt 152.98
Procent renhet 98 %, > 85 % ee
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.