Läs mer
(S)-2-bromopropionsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-2-Bromopropionic Acid |
| CAS | 32644-15-8 |
| Molekylformel | C3H5BrO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Propanoic acid, 2-bromo-, (2S)- (9CI, ACI), (2S)-2-Bromopropanoic acid (ACI), Propanoic acid, 2-bromo-, (S)- (ZCI), Propionic acid, 2-bromo-, (S)- (8CI), (-)-2-Bromopropanoic acid, (-)-2-Bromopropionic acid, (-)-α-Bromopropanoic acid, (2S)-2-Bromopropanoic acid, (2S)-2-Bromopropionic acid, (S)-(-)-2-Bromopropionic acid, (S)-2-Bromopropanoic acid, (S)-2-Bromopropionic acid, (S)-α-Bromopropionic acid, L-2-Bromopropionic acid, L-α-Bromopropionic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5BrO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1 |
| LEDER | CC(Br)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-bromopropansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.97 |