Läs mer
(S)-(+)-2-Butanol, 98+%
Produktkod. 11309025
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11309025 5 g 5g
11399015 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11309025 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14164.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3350.70 SEK
    2727.65 SEK / 5g
    Save 623.05 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4221-99-2 | C4H10O | 74,123 g/mol
För syntes av optiskt aktiva produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.123
MDL-nummer MFCD00064281
InChI-nyckel BTANRVKWQNVYAZ-BYPYZUCNSA-N
Synonym s-+-2-butanol, s-2-butanol, 2s-butan-2-ol, s-butan-2-ol, s-+-sec-butanol, 2s-2-butanol, unii-69kxu5ndto, s---2-butanol, s-+-sec-butyl alcohol
PubChem CID 444683
ChEBI CHEBI:45475
IUPAC-namn (2S)-butan-2-ol
LEDER CCC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-2-Butanol
Densitet 0.806
Kvantitet 5 g
Flampunkt 26 °C (79 °F)
Odör Alkoholliknande
Brytningsindex 1.398
UN-nummer UN1120
Merck Index 141541
Kokpunkt 99 °C till 100 °C
Formel vikt 74.12
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.