Läs mer
S-(2-Carboxyethyl)-L-cysteine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-(2-Carboxyethyl)-L-cysteine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO4S/c7-4(6(10)11)3-12-2-1-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m1/s1 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 193.0409 |
| Frakt skick | Room Temperature |