Läs mer
(S)-2-kloro-1-(3,4-difluorfenyl)etanol, TRC
Produktkod. 30356606
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30356606 1 g
1 options
Produktkod. 30356606 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3652681G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-2-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanol
CAS 1006376-60-8
Molekylformel C8H7ClF2O
Kvantitet 1 g
Synonym (αS)-α-(Chloromethyl)-3,4-difluorobenzenemethanol
InChI formel InChI=1S/C8H7ClF2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,8,12H,4H2/t8-/m1/s1
LEDER Cl[C@@]1([C@@](CC[C@@]([C@@]2(C(Cl)=C3Cl)Cl)([H])[C@@]([C@]3(Cl)C2(Cl)Cl)([H])CC4)([H])[C@@]4([H])[C@]5(Cl)C(Cl)=C1Cl)C5(Cl)Cl
IUPAC-namn (1S)-2-klor-1-(3,4-difluorfenyl)etanol
Molekylvikt (g/mol) 192.59