Läs mer
(S)-(-)-2-Chloro-3-[4(5)-imidazolyl]propionic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(-)-2-Chloro-3-[4(5)-imidazolyl]propionic Acid |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7ClN2O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1 |
| Formel vikt | 174.0196 |