missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(S)-(-)-2-Chloro-3-[4(5)-imidazolyl]propionic Acid, TRC

Produktkod. 30361671
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30361671 100 mg
30355713 10 mg
30357721 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30361671 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC366870100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 17561-26-1
Molekylformel C6 H7 Cl N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 174.58
IUPAC-namn (2S)-2-chloro-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid
LEDER OC(=O)[C@@H](Cl)Cc1c[nH]cn1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (S)-(-)-2-Chloro-3-[4(5)-imidazolyl]propionic Acid
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H7ClN2O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
Formel vikt 174.0196
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.