Läs mer
(S)-(-)-2-Chloropropionic acid, 98%
Produktkod. 10637494 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10637494 1 g Glasflaska 1g
10412821 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10637494 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 254970010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 29617-66-1 | C3H4ClO2 | 107.51 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29617-66-1
Molekylformel C3H4ClO2
Molekylvikt (g/mol) 107.51
MDL-nummer MFCD00064205
InChI-nyckel GAWAYYRQGQZKCR-REOHCLBHSA-M
Synonym s---2-chloropropionic acid, s-2-chloropropanoic acid, s-2-chloropropionic acid, 2s-2-chloropropanoic acid, l-2-chloropropanoic acid, l-2-chloropropionic acid, alpha-l-chloropropionic acid, unii-pcc7j322cm, 2s-chloropropanoic acid, 2 s-chloropropionic acid
PubChem CID 107915
ChEBI CHEBI:73956
IUPAC-namn (2S)-2-klorpropansyra
LEDER C[C@H](Cl)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-2-Chloropropionic acid
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 4°C
Färg Gult
Densitet 1.2400g/mL, 1.24
Kokpunkt 187°C
Flampunkt 107°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4340 to 1.436
Kvantitet 1 g
Specifikt rotationsförhållande − 14.50 (20.00°C c=neat)
Specifik rotation -14.5
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formel vikt 108.52
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-(-)-2-Chloropropionic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.