Läs mer
(S)-(-)-2-Chloropropionic acid, 98%
Produktkod. 11489820
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489820 5 g 5g
11499820 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11489820 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09427.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 29617-66-1 | C3H4ClO2 | 107.51 g/mol
Genom stereoförskjutningen av (S)-(-)-2-klorpropionsyra kan PPAR-agonist syntetiseras via asymmetrisk hydrering av ett kanelsyraderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Genom stereoförskjutning av (S)-(-)-2-kloropropionsyra kan PPAR-agonist syntetiseras
via asymmetrisk hydrering av ett kanelsyraderivat.
Löslighet Fullständigt blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29617-66-1
Molekylformel C3H4ClO2
Molekylvikt (g/mol) 107.51
MDL-nummer MFCD00064205
InChI-nyckel GAWAYYRQGQZKCR-REOHCLBHSA-M
Synonym s---2-chloropropionic acid, s-2-chloropropanoic acid, s-2-chloropropionic acid, 2s-2-chloropropanoic acid, l-2-chloropropanoic acid, l-2-chloropropionic acid, alpha-l-chloropropionic acid, unii-pcc7j322cm, 2s-chloropropanoic acid, 2 s-chloropropionic acid
PubChem CID 107915
ChEBI CHEBI:73956
IUPAC-namn (2S)-2-klorpropansyra
LEDER C[C@H](Cl)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-2-Chloropropionic acid
Smältpunkt 4°C
Densitet 1.27
Kokpunkt 187°C
Flampunkt 107°C (225°F)
Brytningsindex 1.4345
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2511
Beilstein 1720257
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 108.53
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.