Läs mer
(S)-(-)-2-Chloropropionic Acid, TRC
Produktkod. 30361274
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30361274 5 g
1 options
Produktkod. 30361274 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3797005G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-2-Chloropropionic Acid
CAS 29617-66-1
Molekylformel C3 H5 Cl O2
Kvantitet 5 g
Synonym Propanoic acid, 2-chloro-, (2S)- (9CI, ACI), (2S)-2-Chloropropanoic acid (ACI), Propanoic acid, 2-chloro-, (S)- (ZCI), Propionic acid, 2-chloro-, L- (8CI), (-)-2-Chloropropanoic acid, (-)-2-Chloropropionic acid, (-)-α-Chloropropanoic acid, (2S)-2-Chloropropanoic acid, (2S)-2-Chloropropionic acid, (2S)-Chloropropanoic acid, (S)-2-Chloropropanoic acid, (S)-2-Chloropropionic acid, (S)-α-Chloropropionic acid, 2(S)-Chloropropionic acid, 2-Chloro-L-propionic acid, L-2-Chloropropanoic acid, L-2-Chloropropionic acid, S-(-)-2-Chloropropionic acid, α-L-Chloropropionic acid
InChI formel InChI=1S/C3H5ClO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
LEDER C[C@H](Cl)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-chloropropanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 108.52
Formel vikt 107.9978