Läs mer
(S)-2-(Dimethoxymethyl)-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-2-(Dimethoxymethyl)-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 110562-19-1 |
| Molekylformel | C12H23NO4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (S)-t-Butyl 2-(dimethoxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23NO4/c1-12(2,3)17-11(14)13-8-6-7-9(13)10(15-4)16-5/h9-10H,6-8H2,1-5H3/t9-/m0/s1 |
| LEDER | COC(OC)[C@@H]1CCCN1C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl (2S)-2-(dimethoxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.32 |
| Formel vikt | 245.1627 |