Läs mer
(S)-2-(Diphenyl((trimethylsilyl)oxy)methyl)pyrrolidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-2-(Diphenyl((trimethylsilyl)oxy)methyl)pyrrolidine |
| CAS | 848821-58-9 |
| Molekylformel | C20H27NOSi |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (S)-(-)-?,?-Diphenyl-2-Pyrrolidinemethanol Trimethylsilyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27NOSi/c1-23(2,3)22-20(19-15-10-16-21-19,17-11-6-4-7-12-17)18-13-8-5-9-14-18/h4-9,11-14,19,21H,10,15-16H2,1-3H3/t19-/m0/s1 |
| LEDER | C[Si](C)(C)OC([C@@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | [diphenyl-[(2S)-pyrrolidin-2-yl]methoxy]-trimethylsilane |
| Molekylvikt (g/mol) | 325.52 |
| Formel vikt | 325.1862 |