Läs mer
(S)-(-)-2-(Difenylmetyl)pyrrolidin, TRC
Produktkod. 30369753
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30369753 100 mg
1 options
Produktkod. 30369753 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD494978100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-2-Diphenylmethylpyrrolidine
CAS 119237-64-8
Molekylformel C17 H19 N
Kvantitet 100 mg
Synonym (S)-(-)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine
InChI formel InChI=1S/C17H19N/c1-3-8-14(9-4-1)17(16-12-7-13-18-16)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16-18H,7,12-13H2/t16-/m0/s1
LEDER C1CN[C@@H](C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn (2S)-2-benzhydrylpyrrolidin
Molekylvikt (g/mol) 237.34
Formel vikt 237.1517