Läs mer
(S)-2-((difenylfosfino)metyl)pyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11956651 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11956651 250 mg Glasflaska 250mg
1 options
Produktkod. 11956651 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 434102500
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Kemiskt namn eller material (S)-2-((Diphenylphosphino)methyl)pyrrolidine
CAS 60261-46-3
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till Tan
Densitet 1.0400g/mL, 1.04
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C17H20NP
MDL-nummer MFCD16621443
Kvantitet 250 mg
Synonym s-2-diphenylphosphino methyl pyrrolidine, 2s-2-diphenylphosphanyl methyl pyrrolidine, pyrrolidine, 2-diphenylphosphino methyl-, 2s, aminophosphane
InChI-nyckel IWRBGJKCDORZHK-GGYSOQFKNA-N
LEDER C([C@@H]1CCCN1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn difenyl-[[(2S)-pyrrolidin-2-yl]metyl]fosfan
Molekylvikt (g/mol) 269.33
PubChem CID 11272693
Formel vikt 269.32
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-2-((Diphenylphosphino)methyl)pyrrolidine
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Sicherheitshinweis
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.