Läs mer
(S)-2-(Fmoc-amino)butyric acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15443398
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15443398
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H56852.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 135112-27-5
Molekylformel C19H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 325.364
MDL-nummer MFCD00080268
InChI-nyckel XQIRYUNKLVPVRR-KRWDZBQOSA-N
Synonym fmoc-abu-oh, fmoc-2-abu-oh, fmoc-l-2-aminobutyric acid, fomc-abu-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino butanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino butanoic acid, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-2-aminobutyric acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, butanoic acid, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-, s, l-2-fmoc-amino butyric acid
PubChem CID 853016
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)butanoic acid
LEDER CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-2-(Fmoc-amino)butyric acid
Kvantitet 250 mg
Beilstein 7657232
Optisk rotation −22° (c=1 in DMF)
Formel vikt 325.36
Procent renhet 98%