Läs mer
S-(2-Guanidino-4-tiazyl) metylisotiourea dihydroklorid, TRC
Produktkod. 30403916
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30403916 10 g
30395792 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30403916 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG83580010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88046-01-9
Molekylformel C6 H10 N6 S2 . 2 Cl H
Molekylvikt (g/mol) 303.236
Synonym Carbamimidothioic acid, [2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl ester, dihydrochloride (9CI), [2-[(Diaminomethylidene)amino]thiazol-4-yl]methyl Carbamimidothioate Hydrochloride, S-(2-Guanidino-4-thiazolyl)methylisothiourea Dihydrochloride, Famotidine Imp. H (EP) as Hydrochloride
IUPAC-namn (2-karbamimidamido-1,3-tiazol-4-yl) metylkarbamimidotiat; Dihydroklorid
LEDER Cl.Cl.NC(=N)Nc1nc(CSC(=N)N)cs1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-[(Diaminomethylidene)amino]thiazol-4-yl)methyl Carbamimidothioate Dihydrochloride
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H10N6S2.2ClH/c7-4(8)12-6-11-3(2-14-6)1-13-5(9)10;;/h2H,1H2,(H3,9,10)(H4,7,8,11,12);2*1H
Formel vikt 301.994