Läs mer
(S)-(+)-2-Heptyl isothiocyanate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15409129
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15409129 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15409129 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20065.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-2-Heptyl isothiocyanate
CAS 737000-94-1
Densitet 0.91
Molekylformel C8H15NS
Brytningsindex 1.486
MDL-nummer MFCD05664052
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2922
Känslighet Moisture sensitive
Synonym s-+-2-heptyl isothiocyanate, s-2-isothiocyanatoheptane, 2s-2-isothiocyanatoheptane, s-+-2-heptylisothiocyanate
InChI-nyckel UPTLUDLHIIYPNC-QMMMGPOBSA-N
LEDER CCCCCC(C)N=C=S
IUPAC-namn (2S)-2-isothiocyanatoheptane
Molekylvikt (g/mol) 157.275
PubChem CID 7016582
Formel vikt 157.28
Procent renhet 98%