Läs mer
(S)-(+)-2-Hexyl isothiocyanate, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15429129
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15429129 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15429129 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20067.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-2-Hexyl isothiocyanate
CAS 737000-96-3
Densitet 0.91
Molekylformel C7H13NS
Brytningsindex 1.4864
MDL-nummer MFCD05664054
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2922
Känslighet Moisture sensitive
Synonym s-+-2-hexyl isothiocyanate, 2s-2-isothiocyanatohexane, unii-2f4oc17k3g component
InChI-nyckel GCZWLZBNDSJSQF-ZETCQYMHSA-N
LEDER CCCCC(C)N=C=S
IUPAC-namn (2S)-2-isothiocyanatohexane
Molekylvikt (g/mol) 143.248
PubChem CID 7016590
Formel vikt 143.25
Procent renhet 95%