Läs mer
(S)-(+)-2-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, 98+%
Produktkod. 11362656
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362656 250 mg 250mg
11352656 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362656 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08692.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13113-71-8 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13113-71-8
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00067700
InChI-nyckel NWCHELUCVWSRRS-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-atrolactic acid, 2s-2-hydroxy-2-phenylpropanoic acid, s-+-2-hydroxy-2-phenylpropionic acid, atrolactic acid, +, s-2-hydroxy-2-phenylpropanoic acid, unii-22y6g519ru, s-+-atrolactic acid, atrolactic acid 2-phenyl-lactic acid, benzeneacetic acid, a-hydroxy-a-methyl-, as
PubChem CID 445144
ChEBI CHEBI:40741
IUPAC-namn (2S)-2-hydroxi-2-fenylpropansyra
LEDER CC(O)(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-2-Hydroxy-2-phenylpropionic acid
Smältpunkt 115°C to 117°C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 2208529
Optisk rotation +49° (c=2 in Water)
Formel vikt 166.18
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.