Läs mer
(S)-2-hydroxi-3-buten-1-yl-p-tosylat, 99 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10475461 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10475461 1 g Glasflaska 1g
11378601 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10475461 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 411970010
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 133095-74-6
Molekylformel C11H14O4S
Molekylvikt (g/mol) 242.29
MDL-nummer MFCD00145259
InChI-nyckel YQSCDBZHHLIPOI-JTQLQIEISA-N
Synonym s-3-butene-1,2-diol-1-p-toluenesulfonate, s-2-hydroxy-3-butenyl tosylate, 3-butene-1,2-diol, 1-4-methylbenzenesulfonate , 2s, 2s-1-4-methylbenzenesulfonyl oxy but-3-en-2-ol, pubchem6792, s-3-butene-1,2-diol 1-tosylate, 2s-2-hydroxybut-3-enyl 4-methylbenzenesulfonate, s-4-4-methylphenyl sulfonyl oxy-1-butene-3-ol, s-toluene-4-sulfonic acid 2-hydroxy-but-3-enyl ester, 3-butene-1,2-diol,1-4-methylbenzenesulfonate , 2s
PubChem CID 7015761
IUPAC-namn [(2S)-2-hydroxibut-3-enyl]-4-metylbensensulfonat
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC[C@@H](O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-2-Hydroxy-3-buten-1-yl p-tosylate
Smältpunkt 57,0 °C till 63,0 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Specifikt rotationsförhållande −78,50 (20,00 °C c=1,13 MeOH)
Specifik rotation −78.50
Formel vikt 242.3
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.