Läs mer
(S)-2-hydroxy-3-metoxi-3,3-difenylpropionsyra, Mikromol™
Produktkod. 30461161
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30461161 4 x 25 mg
30051446 100 mg
30050612 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30461161 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3756.0100254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(S)-2-hydroxy-3-metoxi-3,3-difenylpropionsyra, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic Acid
CAS 178306-52-0
Analyt- eller komponentnamn (S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H16 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Benzenepropanoic acid, α-hydroxy-β-methoxy-β-phenyl-, (S)-, (S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic acid, 2S-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic acid
InChI formel InChI=1S/C16H16O4/c1-20-16(14(17)15(18)19,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14,17H,1H3,(H,18,19)/t14-/m1/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER COC([C@H](O)C(=O)O)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn (2S)-2-hydroxy-3-metoxi-3,3-difenylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 272.3
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 272,1049 g/mol