Läs mer
(S)-2-Hydroxy-3-metoxi-3,3-difenylpropionsyra, TRC
Produktkod. 30007422
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007422 100 mg
30133931 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30007422 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH946110100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 178306-52-0
Molekylformel C16 H16 O4
Molekylvikt (g/mol) 272.3
Synonym Benzenepropanoic acid, α-hydroxy-β-methoxy-β-phenyl-, (S)-, (S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic acid, 2S-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic acid
IUPAC-namn (2S)-2-hydroxy-3-metoxi-3,3-difenylpropansyra
LEDER COC([C@H](O)C(=O)O)(c1ccccc1)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic Acid
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H16O4/c1-20-16(14(17)15(18)19,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14,17H,1H3,(H,18,19)/t14-/m1/s1
Formel vikt 272.1049