Läs mer
(S)-(+)-2-Hydroxy-3-metylbutansyra, 99+%
Produktkod. 10464565 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10464565 5 g Glasflaska 5g
10388860 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10464565 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 269900050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 17407-55-5 | C5H9O3 | 117,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17407-55-5
Molekylformel C5H9O3
Molekylvikt (g/mol) 117.13
MDL-nummer MFCD00066443
InChI-nyckel NGEWQZIDQIYUNV-BYPYZUCNSA-M
Synonym s-+-2-hydroxy-3-methylbutyric acid, s-2-hydroxy-3-methylbutanoic acid, l-alpha-hydroxyisovaleric acid, s-2-hydroxy-3-methylbutyric acid, 2s-2-hydroxy-3-methylbutanoic acid, unii-rub6h7st9k, s-2-hydroxyisovaleric acid, s-+-2-hydroxy-3-methylbutanoic acid, butanoic acid, 2-hydroxy-3-methyl-, 2s, rub6h7st9k
PubChem CID 853180
ChEBI CHEBI:60631
IUPAC-namn (2S)-2-hydroxi-3-metylbutansyra
LEDER CC(C)[C@H](O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 65,0 °C till 68,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH(CH3)CH(OH)COOH
Kvantitet 5 g
Specifikt rotationsförhållande +18° (20 °C c=1,CHCl3)
Specifik rotation +18.00
Formel vikt 118.13
Procent renhet 99+%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.