Läs mer
(S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16407806
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16407806 100 mg
1 options
Produktkod. 16407806 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY30220
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress (S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid is a product of phenylalanine catabolism. An elevated level of phenyllactic acid is found in body fluids of patients with or phenylketonuria.
(S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid is a product of phenylalanine catabolism. An elevated level of phenyllactic acid is found in body fluids of patients with or phenylketonuria.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid
Fysisk form Solid
CAS 20312-36-1
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H10O3
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (601.79 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (200.58 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)[C@@H](O)CC1=CC=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 166.17
Formel vikt 166.17
Procent renhet 97.0%