Läs mer
(S)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(S)-Hydroxy-4-phenyl-butyric Acid |
| CAS | 115016-95-0 |
| Molekylformel | C10 H12 O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Benzenebutanoic acid, α-hydroxy-, (αS)-, Benzenebutanoic acid, α-hydroxy-, (S)-, (αS)-α-Hydroxybenzenebutanoic acid, (2S)-2-Hydroxy-4-phenylbutanoic acid, (S)-2-Hydroxy-4-phenylbutanoic acid, (S)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric acid, (S)-α-Hydroxybenzenebutanoate, L-4-Phenyl-α-hydroxybutyric acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1 |
| LEDER | O[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-hydroxy-4-phenylbutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.2 |
| Formel vikt | 180.0786 |