Läs mer
(S)-2-Hydroxybutanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-2-Hydroxybutanoic Acid |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O3/c1-2-3(5)4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1 |
| Formel vikt | 104.0473 |