Läs mer
S-(2-Hydroxyethyl)glutathione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-(2-Hydroxyethyl)glutathione |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21N3O7S/c13-7(12(21)22)1-2-9(17)15-8(6-23-4-3-16)11(20)14-5-10(18)19/h7-8,16H,1-6,13H2,(H,14,20)(H,15,17)(H,18,19)(H,21,22)/t7-,8-/m0/s1 |
| Formel vikt | 351.11 |