Läs mer
(S)-2-Hydroxysuccinic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-2-Hydroxysuccinic Acid Methyl Ester |
| CAS | 66212-45-1 |
| Molekylformel | C5 H8 O5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Butanedioic acid, 2-hydroxy-, 1-methyl ester, (2S)-, Butanedioic acid, hydroxy-, 1-methyl ester, (2S)- (9CI), Butanedioic acid, hydroxy-, 1-methyl ester, (S)-, 1-Methyl (2S)-2-hydroxybutanedioate, (2S)-2-Hydroxy-butanedioic acid 1-mono methyl ester, (3S)-3-Hydroxy-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, (S)-2-Hydroxysuccinic acid methyl ester, Methyl (S)-2-hydroxysuccinate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O5/c1-10-5(9)3(6)2-4(7)8/h3,6H,2H2,1H3,(H,7,8)/t3-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@@H](O)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | (3S)-3-hydroxy-4-methoxy-4-oxobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.11 |
| Formel vikt | 148.0372 |