Läs mer
(S)-2-isopropyl-3,6-dimetoxi-2,5-dihydropyrazin, TRC
Produktkod. 30404854
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30404854 10 g
1 options
Produktkod. 30404854 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI82443510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-2-Isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine
CAS 78342-42-4
Molekylformel C9H16N2O2
Kvantitet 10 g
Synonym (2S)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-(1-methylethyl)pyrazine, (+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, (S)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, (S)-Schollkopf Reagent
InChI formel InChI=1S/C9H16N2O2/c1-6(2)8-9(13-4)10-5-7(11-8)12-3/h6,8H,5H2,1-4H3/t8-/m0/s1
LEDER COC1=N[C@@H](C(C)C)C(=NC1)OC
IUPAC-namn (2S)-3,6-dimetoxi-2-propan-2-yl-2,5-dihydropyrazin
Molekylvikt (g/mol) 184.24
Formel vikt 184.1212