Läs mer
(S)-2-isopropylbärnstenssyra-1-metylester, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10111242 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
:
1 g; Glasflaska
Produktkod.
10111242 1 g; Glasflaska
1 options
Produktkod. 10111242 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 362110010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 208113-95-5 | C8H14O4 | 174.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-2-Isopropylsuccinic acid-1-methyl ester
Namnnotering 95%, (98% e.e.)
CAS 208113-95-5
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Enantiomert överskott 97.5% min. (GC)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H14O4
MDL-nummer MFCD01091031
Kvantitet 1 g
Synonym s-2-isopropylsuccinic acid-1-methyl ester, s-3-methoxycarbonyl-4-methylpentanoic acid, s-2-isopropylsuccinic acid 1-methyl ester, 3s-3-methoxycarbonyl-4-methylpentanoic acid, butanedioic acid, 2-1-methylethyl-, 1-methyl ester, 2s, s-2-isopropylsuccinic acid-1-methylester, 2-s-isopropylsuccinic acid 1-methyl ester, s-+-2-isopropylsuccinic acid 1-methyl ester
InChI-nyckel VHOGSWBAPDPWTG-LURJTMIESA-N
LEDER CC(C)C(CC(=O)O)C(=O)OC
IUPAC-namn (3S)-3-metoxikarbonyl-4-metylpentansyra
Molekylvikt (g/mol) 174.19
PubChem CID 2734514
Formel vikt 174.19
Procent renhet 95%,98% ee
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.