Läs mer
(S)-2-(Methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoic Acid, Mikromol™
Beskrivning
(S)-2-(Methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Methoxycarbonyl)-L-tert-leucine |
| CAS | 162537-11-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-(Methoxycarbonyl)-L-tert-leucine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H15 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | L-Valine, N-(methoxycarbonyl)-3-methyl-, (2S)-2-[(Methoxycarbonyl)amino]-3,3-dimethylbutanoic acid, (S)-2-(Methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoic acid, N-(Methoxycarbonyl)-L-tert-leucine, Atazanavir RC A (USP), Atazanavir Sulfate RC A (USP), Atazanavir Related Compound A, Atazanavir Sulfate Impurity K, Atazanavir Impurity K |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)5(6(10)11)9-7(12)13-4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)N[C@H](C(=O)O)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | (2S)-2-(methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoic acid |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?