Läs mer
(S)-(+)-2-(metoximetyl)pyrrolidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11372157
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372157 1 g 1g
11392157 250 mg 250mg
11382157 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11372157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09608.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 63126-47-6 | C6H13NO | 115.176 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63126-47-6
Molekylformel C6H13NO
Molekylvikt (g/mol) 115.176
MDL-nummer MFCD00010408
InChI-nyckel CHPRFKYDQRKRRK-LURJTMIESA-N
Synonym s-2-methoxymethyl pyrrolidine, s-+-2-methoxymethyl pyrrolidine, 2s-2-methoxymethyl pyrrolidine, o-methyl-l-prolinol, s-2-methoxymethyl-pyrrolidine, s-2-methoxymethylpyrrolidine, s-+-2-methoxymethyl pyrolidine, pyrrolidine, 2-methoxymethyl-, 2s, s-+-2-methoxymethyl pyrrplidine, 2s pyrrolidin-2-yl methoxymethane
PubChem CID 671217
IUPAC-namn (2S)-2-(metoximetyl)pyrrolidin
LEDER COCC1CCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Densitet 0.933
Kokpunkt 61°C to 62°C (40 mmHg)
Flampunkt 45°C (113°F)
Brytningsindex 1.4457
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 3587324
Känslighet Air Sensitive
Optisk rotation +2.2° (c=2 in Benzene)
Formel vikt 115.18
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.