Läs mer
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10464575 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Glass bottle; 2.5g
Produktkod.
10464575 Glass bottle; 2.5g
1 options
Produktkod. 10464575 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 309910025
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Namnnotering 99%
CAS 63126-47-6
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Densitet 0.9300g/mL, 0.93
Kokpunkt 62.0°C (40.0 mmHg)
Flampunkt 45°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H13NO
Brytningsindex 1.4450 to 1.4470
MDL-nummer MFCD00010408
Kvantitet 2.5g
Specifikt rotationsförhållande + 36.60 (20.00°C c=2,2N HCl)
Specifik rotation + 36.60
Synonym s-2-methoxymethyl pyrrolidine, s-+-2-methoxymethyl pyrrolidine, 2s-2-methoxymethyl pyrrolidine, o-methyl-l-prolinol, s-2-methoxymethyl-pyrrolidine, s-2-methoxymethylpyrrolidine, s-+-2-methoxymethyl pyrolidine, pyrrolidine, 2-methoxymethyl-, 2s, s-+-2-methoxymethyl pyrrplidine, 2s pyrrolidin-2-yl methoxymethane
InChI-nyckel CHPRFKYDQRKRRK-LURJTMIESA-N
LEDER COCC1CCCN1
IUPAC-namn (2S)-2-(methoxymethyl)pyrrolidine
Molekylvikt (g/mol) 115.18
PubChem CID 671217
Formel vikt 115.18
Procent renhet 99%