Läs mer
(S)-(+)-2-Methoxypropanol, 97%
Produktkod. 10726622 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
2.5 mL
10 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
1ml
2.5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10726622 1 mL Glasflaska 1ml
10244751 2.5 mL Glasflaska 2.5ml
10328653 10 mL Glasflaska 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10726622 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 331850010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 116422-39-0 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 116422-39-0
Molekylformel C4H10O2
Molekylvikt (g/mol) 90.12
MDL-nummer MFCD01632593
InChI-nyckel YTTFFPATQICAQN-BYPYZUCNSA-N
Synonym 2s-2-methoxypropan-1-ol, s-+-2-methoxypropanol, s-2-methoxypropan-1-ol, unii-6725gr28fg, 2-methoxy-1-propanol, 2s, 1-propanol, 2-methoxy-, 2s, 2s-2-methoxy-1-propanol, s-2-methoxy-1-propanol, 2-s-methoxypropan-1-ol, 1-propanol, 2-methoxy-, s
PubChem CID 642402
IUPAC-namn (2S)-2-metoxipropan-1-ol
LEDER CC(CO)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-2-Methoxypropanol
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 0.9380g/mL, 0.938
Flampunkt 33°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH(OCH3)CH2OH
Brytningsindex 1.4060 to 1.4080
Kvantitet 1 mL
Specifikt rotationsförhållande + 39.20 (20.00°C c=1.66,CHCl3)
Specifik rotation + 39.20
Formel vikt 90.12
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.