Läs mer
(S)-(-)-2-Metaxipropionsyra, 98 %
Produktkod. 10776242 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
2.5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10776242 500 mg Glasflaska 500mg
10515301 2.5 g Glasflaska 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10776242 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 331725000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
CAS: 23953-00-6 | C4H8O3 | 104,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23953-00-6
Molekylformel C4H8O3
Molekylvikt (g/mol) 104.11
MDL-nummer MFCD01632589
InChI-nyckel ICPWFHKNYYRBSZ-VKHMYHEASA-N
Synonym s-2-methoxypropanoic acid, s---2-methoxypropionic acid, 2s-2-methoxypropanoic acid, propanoic acid, 2-methoxy-, 2s, unii-74k293ocx6, 2-methoxypropanoic acid, s, propanoic acid,2-methoxy-, 2s, propanoic acid, 2-methoxy-, s, propionic acid, 2-methoxy-, s--, s-2-methoxypropionic acid
PubChem CID 5702566
IUPAC-namn (2S)-2-metoxipropansyra
LEDER CC(C(=O)O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-2-Methoxypropionic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Kokpunkt 99,0 °C (20,0 mmHg)
Flampunkt 87 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH(OCH3)COOH
Brytningsindex 1,4132 till 1,4152
Kvantitet 500 mg
Beilstein 03, III, 444
Specifikt rotationsförhållande −75,00 (20,00 °C c=outspädd)
Specifik rotation −75.00
Formel vikt 104.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.