Läs mer
(S)-2-Methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (S)-2-Methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N2O2/c1-4-7-3-2-5(8-4)6(9)10/h5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t5-/m0/s1 |
| Formel vikt | 142.0742 |
| Procent renhet | >95% |