missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-2-Methyl-1-(4-toluenesulfonyloxy)hexane-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-2-Methyl-1-(4-toluenesulfonyloxy)hexane-d3 |
| CAS | 1329610-58-3 |
| Molekylformel | C14H19D3O3S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (2S)-2-(Methyl-d3)-1-hexanol 4-Methylbenzenesulfonate, (S)-2-(Methyl-d3)-1-hexyl Tosylate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22O3S/c1-4-5-6-13(3)11-17-18(15,16)14-9-7-12(2)8-10-14/h7-10,13H,4-6,11H2,1-3H3/t13-/m0/s1/i3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])[C@@H](CCCC)COS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC-namn | [(2S)-2-(trideuteriomethyl)hexyl] 4-methylbenzenesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.41 |
| Formel vikt | 273.1478 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?