Läs mer
(S)-(-)-2-metyl-2-propansulfinamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11426210
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11426210 1 g 1g
11436210 5 g 5g
11446210 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11426210 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27115.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 343338-28-3 | C4H11NOS | 121.198 g/mol
(S)-(-)-2-Metyl-2-propansulfinamid används i Suzuki-reaktionen. Det används också som ett reagens för att syntetisera kirala aminer. Det fungerar som ett kiralt hjälpmedel som används i en asymmetrisk syntes av trifluoretylaminer genom omvandling av trifluoracetaldehyd till en kiral imin. Det är också involverat i omvandlingen av P,N-sulfinyliminligander genom kondensation med aldehyder och ketoner, som kan genomgå iridiumkatalyserad asymmetrisk hydrering av olefiner. Vidare fungerar det som ett reagens för framställning av kemikalier och farmaceutiska intermediärer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-(-)-2-Metyl-2-propansulfinamid används i Suzuki-reaktionen. Det används också som ett reagens för att syntetisera kirala aminer. Det fungerar som ett kiralt hjälpmedel som används i en asymmetrisk syntes av trifluoretylaminer genom omvandling av trifluoracetaldehyd till en kiral imin. Det är också involverat i omvandlingen av P,N-sulfinyliminligander genom kondensation med aldehyder och ketoner, som kan genomgå iridiumkatalyserad asymmetrisk hydrering av olefiner. Vidare fungerar det som ett reagens för framställning av kemikalier och farmaceutiska intermediärer.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 343338-28-3
Molekylformel C4H11NOS
Molekylvikt (g/mol) 121.198
MDL-nummer MFCD05861480
InChI-nyckel CESUXLKAADQNTB-ZETCQYMHSA-N
Synonym s---2-methyl-2-propanesulfinamide, s-2-methylpropane-2-sulfinamide, s-tert-butanesulfinamide, s---tert-butanesulfinamide, s---t-butylsulfinamide, s---tert-butylsulfinamide, s-2-methyl-2-propanesulfinamide, s-tert-butylsulfinamide, s---t-butylmethylsulfinamide, s-t-butyl sulfinamide
PubChem CID 11355477
IUPAC-namn 2-metylpropan-2-sulfinamid
LEDER CC(C)(C)S(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-2-Methyl-2-propanesulfinamide
Smältpunkt 97°C to 101°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 121.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.