Läs mer
(S)-2-metyl-CBS-oxazaborolidin, 1 M soln. i toluen
Produktkod. 11393596
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11393596 5 mL 5ml
11383596 1 mL 1ml
11303606 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11393596 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14583.AA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-07-2026
CAS: 112022-81-8 | C18H20BNO | 277,17 g/mol
(S)-2-metyl-CBS-oxazaborolidin används som en oxazaborolidinkatalysator. Det används också för den asymmetriska reduktionen av prokirala ketoner. Andra tillämpningar inkluderar enantioselektiv syntes avα -hydroxisyror,α -aminosyror, C2-symmetriska ferrocenyldioler och propargylalkoholer. Det är en vattenfri katalysator för CBS-reduktionsreaktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-2-metyl-CBS-oxazaborolidin används som en oxazaborolidinkatalysator. Det används också för den asymmetriska reduktionen av prokirala ketoner. Andra tillämpningar inkluderar enantioselektiv syntes avα -hydroxisyror,α -aminosyror, C2-symmetriska ferrocenyldioler och propargylalkoholer. Det är en vattenfri katalysator för′ CBS′ reduktionsreaktion.
Löslighet Hydrolyserar i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112022-81-8
Molekylformel C18H20BNO
Molekylvikt (g/mol) 277.17
MDL-nummer MFCD00078439
InChI-nyckel VMKAFJQFKBASMU-KRWDZBQOSA-N
Synonym s-2-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-methyl oxazaborolidine, s---2-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-5,5-diphenyl-2-methyl-3,4-propano-1,3,2-oxazaborolidine, corey catalyst, s-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-3,3-diphenyl-1-methylpyrrolidino 1,2-c-1,3,2-oxazaborole, s-me-cbs catalyst, s-methyl-cbs, s-me-cbs
PubChem CID 2734713
IUPAC-namn (3aS)-1-metyl-3,3-difenyl-3a,4,5,6-tetrahydropyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborol
LEDER [H][C@@]12CCCN1B(C)OC2(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Densitet 0.925
Flampunkt 4°C (39°F)
Kvantitet 5 mL
UN-nummer UN1993
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vikt 277.17
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M soln. in toluene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.