Läs mer
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine, 1M solution in toluene, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10441484 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10441484 5 mL Glasflaska 5ml
10556494 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10441484 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 369770050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112022-81-8 , 108-88-3
Molekylformel C18H20BNO
Molekylvikt (g/mol) 277.17
MDL-nummer MFCD00078439
InChI-nyckel VMKAFJQFKBASMU-KRWDZBQOSA-N
Synonym s-2-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-methyl oxazaborolidine, s---2-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-5,5-diphenyl-2-methyl-3,4-propano-1,3,2-oxazaborolidine, corey catalyst, s-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-3,3-diphenyl-1-methylpyrrolidino 1,2-c-1,3,2-oxazaborole, s-me-cbs catalyst, s-methyl-cbs, s-me-cbs
PubChem CID 2734713
IUPAC-namn (3aS)-1-metyl-3,3-difenyl-3a,4,5,6-tetrahydropyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborol
LEDER [H][C@@]12CCCN1B(C)OC2(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Namnnotering 1M solution in toluene
CAS Min % 28.34, 67.18
CAS Max % 32.82, 71.66
Densitet 0.9290g/mL
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 mL
Formel vikt 277.17
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine, 1M solution in toluene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.