Läs mer
(S)-2-Methyl Glycidol (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-2-Methyl Glycidol |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2/c1-4(2-5)3-6-4/h5H,2-3H2,1H3/t4-/m0/s1 |
| Formel vikt | 88.0524 |