Läs mer
(S)-(-)-2-Methylbutanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(-)-2-Methylbutanol |
| CAS | 1565-80-6 |
| Molekylformel | C5H12O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | (-)-(S)-2-Methyl-1-butanol, (-)-2- Methyl-1-butanol, (-)-2-Methylbutanol, (2S)-2-Methylbutan-1-ol, (S)-(-)-2-Methyl-1-butanol, (S)-(-)-2-Methylbutanol, (S)-2-Methyl-1-butanol, D-(-)-2- Methyl-1-butanol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1 |
| LEDER | CCC(C)CO |
| IUPAC-namn | (2S)-2-methylbutan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 88.15 |
| Formel vikt | 88.0888 |