Läs mer
(S)-(-)-2-Methylbutylamine, 98+%
Produktkod. 11318945
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318945 250 mg 250mg
11308945 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318945 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14063.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34985-37-0 | C5H13N | 87.166 g/mol
(S)-(-)-2-Metylbutylamin används som en mellanprodukt i organisk syntes, som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-(-)-2-Metylbutylamin används som en mellanprodukt i organisk syntes, som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Fullständigt blandbar
i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft, koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34985-37-0
Molekylformel C5H13N
Molekylvikt (g/mol) 87.166
MDL-nummer MFCD00064430
InChI-nyckel VJROPLWGFCORRM-YFKPBYRVSA-N
Synonym s---2-methylbutylamine, s-2-methylbutylamine, unii-d8q8rzf45x, 2s-2-methylbutan-1-amine, s---2-methyl-1-butylamine, d8q8rzf45x, 2s-2-methyl-butan-1-amine, 2-methyl-1-butanamine #, s---1-amino-2-methylbutane hydrochloride
PubChem CID 2724272
IUPAC-namn (2S)-2-metylbutan-l-amin
LEDER CCC(C)CN
Specifications
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-2-Methylbutylamine
Kokpunkt 96°C to 97°C
Flampunkt 3°C (37°F)
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2733
Beilstein 1718807
Optisk rotation −5.9° (Neat)
Formel vikt 87.16
Procent renhet ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • (S)-(-)-2-Methylbutylamine
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.