Läs mer
(S)-(+)-2-Methylbutyric acid, 98%
Produktkod. 10687382 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10687382 5 g Glasflaska 5g
10308410 1 g Glasflaska 1g
10157793 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10687382 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 224190050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1730-91-2 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1730-91-2
Molekylformel C5H10O2
Molekylvikt (g/mol) 102.13
MDL-nummer MFCD00063166
InChI-nyckel WLAMNBDJUVNPJU-BYPYZUCNSA-N
Synonym s-+-2-methylbutyric acid, s-2-methylbutanoic acid, s-2-methylbutyric acid, 2s-2-methylbutanoic acid, 2-methylbutyric acid, s, s-+-2-methylbutanoic acid, smb, s-2-methylbutanoate, butanoic acid, 2-methyl-, s, +-2-methylbutanoic acid
PubChem CID 448893
ChEBI CHEBI:38655
IUPAC-namn (2S)-2-metylbutansyra
LEDER CCC(C)C(=O)O
Tekniske data
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-2-Methylbutyric acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 0.9380g/mL, 0.938
Kokpunkt 78.0°C (15.0 mmHg)
Flampunkt 73°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH2CH(CH3)COOH
Brytningsindex 1.4041 to 1.4061
Kvantitet 5 g
Beilstein 02, 304
Specifikt rotationsförhållande +19° (20°C c=neat)
Specifik rotation + 19.00
Formel vikt 102.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Vis mere Vis mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.