Läs mer
(S)-(+)-2-Methylbutyric Acid-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(+)-2-Methylbutyric Acid-d3 |
| CAS | 175779-05-2 |
| Molekylformel | C5H7D3O2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (2S)-2-Methyl-butanoic Acid-d3, (+)-2-Methylbutanoic Acid-d3, (+)-2-Methylbutyric Acid-d3, (+)-alpha-Methylbutyric Acid-d3, (2S)-2-Methylbutanoic Acid-d3, (2S)-2-Methylbutyric Acid-d3, (S)-2-Methylbutanoic Acid-d3, (S)-2-Methylbutyric Acid-d3, S-(+)-2-Methylbutanoic Acid-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/t4-/m0/s1/i2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])[C@@H](CC)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-(trideuteriomethyl)butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 105.15 |
| Formel vikt | 105.0869 |